Få mere at vide
Bismuth(III)acetat, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824628
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11311918
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011846.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 22306-37-2 | C6H9BiO6 | 386.112 g/mol
Det bruges i biologi, trykning, i fotografiske film, tekstiler og også i proteomikforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22306-37-2
Molekylær formel C6H9BiO6
Molekylvægt (g/mol) 386.112
MDL nummer MFCD00015629
InChI nøgle WKLWZEWIYUTZNJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth acetate, bismuth triacetate, unii-8aja86y692, acetic acid, bismuth 3+ salt, acmc-20allk, bismuth iii ; acetate, bismuth 3+ triacetate, trisacetic acid bismuth salt, bismuth 3+ ion tris acetate ion, bismuth iii acetate 50g
PubChem CID 31132
IUPAC navn bismuth;triacetat
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Bi+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth(III) acetate
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.99% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 386.12
Følsomhed Hygroscopic