Få mere at vide
Bismuth(III)acetat, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det bruges i biologi, trykning, i fotografiske film, tekstiler og også i proteomikforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth(III) acetate |
| Smeltepunkt | (decomposition) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99.99% (Metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 386.12 |
| Følsomhed | Hygroscopic |