Få mere at vide
Bismuth hydroxide
Artikelnummer. p-3598313 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 10590574
Brand: Thermo Scientific Acros 393290500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10361-43-0 | BiH3O3 | 260.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10361-43-0
Molekylær formel BiH3O3
Molekylvægt (g/mol) 260.00
MDL nummer MFCD00046188
InChI nøgle TZSXPYWRDWEXHG-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn bismuth(3+)trihydroxid
SMIL [OH-].[OH-].[OH-].[Bi+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth hydroxide
Smeltepunkt 415.0°C
Farve Hvid til cremet
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Lineær formel Bi(OH)3
Merck Index 15, 1267
Opløselighedsinformation Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in acids
Formel vægt 260
Identifikation Positive
Tab ved tørring 1.0% max.