Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth hydroxide |
| Smeltepunkt | 415,0 °C |
| Farve | Hvid til cremet |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Identifikation | Positiv |
| Tab ved tørring | 1,0% maks. |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | Bi(OH)3 |
| Merck Index | 15, 1267 |
| Vis mere |