Få mere at vide
Bismuth hydroxide
Artikelnummer. 10590574 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10590574 50 g Glasflaske 50g
10590764 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10590574 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 393290500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10361-43-0 | BiH3O3 | 260.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10361-43-0
Molekylær formel BiH3O3
Molekylvægt (g/mol) 260.00
MDL nummer MFCD00046188
InChI nøgle TZSXPYWRDWEXHG-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn bismuth(3+)trihydroxid
SMIL [OH-].[OH-].[OH-].[Bi+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth hydroxide
Smeltepunkt 415.0°C
Farve Hvid til cremet
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Lineær formel Bi(OH)3
Merck Index 15, 1267
Opløselighedsinformation Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in acids
Formel vægt 260
Identifikation Positive
Tab ved tørring 1.0% max.