Få mere at vide
Bismuthydroxid, tekniker.
Artikelnummer. 11343988
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11343988 250 g 250g
11333988 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343988 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040397.30
 Begrænset vare
På lager
Hydrolyse af ribonukleinsyre, absorberende | CAS: 10361-43-0 | BiH3O3 | 260,00 g/mol
Det bruges til hydrolyse af ribonukleinsyre og som absorbent for rutin og quercetin. Det er en komponent, der anvendes i mælk af bismuth, der bruges i mave-tarmsygdomme som et beskyttende middel. Det bruges til fjernelse af nitrat og andre anioner fra vand med gult bismuthhydroxid. En bismuthoxid-nanoplade er nyttig til kuldioxidgassensor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10361-43-0
Molekylær formel BiH3O3
Molekylvægt (g/mol) 260.00
MDL nummer MFCD00046188
InChI nøgle TZSXPYWRDWEXHG-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn bismuth(3+)trihydroxid
SMIL [OH-].[OH-].[OH-].[Bi+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth hydroxide
Fysisk form Amorft pulver
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand; Opløselig i syrer.
Formel vægt 260
Grad Teknisk
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth hydroxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.