Få mere at vide
Bismuth hydroxide, tech.
Artikelnummer. 11333988
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 11333988
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040397.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hydrolyse af ribonukleinsyre, absorberende
Det bruges til hydrolyse af ribonukleinsyre og som absorbent for rutin og quercetin. Det er en komponent, der anvendes i mælk af bismuth, der bruges i mave-tarmsygdomme som et beskyttende middel. Det bruges til fjernelse af nitrat og andre anioner fra vand med gult bismuthhydroxid. En bismuthoxid-nanoplade er nyttig til kuldioxidgassensor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10361-43-0
Molekylær formel BiH3O3
Molekylvægt (g/mol) 260.00
MDL nummer MFCD00046188
InChI nøgle TZSXPYWRDWEXHG-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn bismuth(3+)trihydroxid
SMIL [OH-].[OH-].[OH-].[Bi+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth hydroxide
Fysisk form Amorft pulver
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Insoluble in water; Soluble in acids.
Formel vægt 260
Grad Teknisk