Få mere at vide
Bismuthhydroxid nitratoxid, Bi{2}O{3} 79 % min, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det bruges farmaceutisk i sårforbinding, salvekomponent og som antisyre. I kosmetik bruges det som et kosmetisk hvidt pigment. Anvendes i keramiske glasurer og emaljefluxer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth hydroxide nitrate oxide |
| Smeltepunkt | 260°C (decomposition) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1477 |
| Merck Index | 14,1284 |
| Opløselighedsinformation | Practically insoluble in water and alcohol; Soluble in dilute HNO3 and HCl |
| Formel vægt | 1461.98 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Bi2O3 79% min. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Bismuth hydroxide nitrate oxide
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Bismuth hydroxide nitrate oxide