Få mere at vide
Bismuthhydroxid nitratoxid, Bi{2}O{3} 79 % min, Thermo Scientific Chemicals
Description
Det bruges farmaceutisk i sårforbinding, salvekomponent og som antisyre. I kosmetik bruges det som et kosmetisk hvidt pigment. Anvendes i keramiske glasurer og emaljefluxer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth hydroxide nitrate oxide |
| Smeltepunkt | 260°C (decomposition) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1477 |
| Merck Index | 14,1284 |
| Opløselighedsinformation | Practically insoluble in water and alcohol; Soluble in dilute HNO3 and HCl |
| Formel vægt | 1461.98 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Bi2O3 79% min. |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Bismuth hydroxide nitrate oxide
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.