Få mere at vide
Bismuthhydroxid nitratoxid, Bi{2}O{3} 79 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348448
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11348448
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040476.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Keramiske glasurer og emaljefluxer
Det bruges farmaceutisk i sårforbinding, salvekomponent og som antisyre. I kosmetik bruges det som et kosmetisk hvidt pigment. Anvendes i keramiske glasurer og emaljefluxer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1304-85-4
MDL nummer MFCD00064844
Synonym Bismuth subnitrate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth hydroxide nitrate oxide
Smeltepunkt 260°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
FN nummer UN1477
Merck Index 14,1284
Opløselighedsinformation Practically insoluble in water and alcohol; Soluble in dilute HNO3 and HCl
Formel vægt 1461.98
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Bi2O3 79% min.
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 6.04 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth hydroxide nitrate oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Bismuth hydroxide nitrate oxide