Få mere at vide
Bismutfolie, 2,0 mm tyk, 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328778
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11328778 25 x 25 mm 25mm
11450411 50 x 50 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11328778 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041637.FF
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-69-9
Molekylær formel Bi
Molekylvægt (g/mol) 208.98
MDL nummer MFCD00134033
InChI nøgle JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
IUPAC navn vismut
SMIL [Bi]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth foil
Navn note 2,0 mm (0,08 tommer) tyk
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈12,3g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.999%