Få mere at vide
Bismuth Citrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth Citrate |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O7.Bi/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3 |
| Formel vægt | 397.9839 |