Få mere at vide
Bismuth carbonate oxide
Artikelnummer. 11434104
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434104 50 g 50g
11444104 250 g 250g
11424104 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434104 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12483.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5892-10-4 | CBi2O5 | 509.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5892-10-4
Molekylær formel CBi2O5
Molekylvægt (g/mol) 509.97
MDL nummer MFCD00010877
InChI nøgle MGLUJXPJRXTKJM-UHFFFAOYSA-L
Synonym bismuth subcarbonate, basic bismuth carbonate, dibismuth carbonate dioxide, bismuth oxycarbonate, bismuth iii carbonate, 2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, 1,3,5-trioxo, bismuth carbonate oxide bi2 co3 o2, 1,3,5-trioxo-2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, bismuthyl carbonate, bismuth carbonate oxide
PubChem CID 16683095
ChEBI CHEBI:31291
IUPAC navn bis(oxobismuthanyl)carbonat
SMIL C(=O)(O[Bi]=O)O[Bi]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth carbonate oxide
Mængde 50 g
Merck Index 14,1282
Formel vægt 509.97
Tæthed 6.86