Få mere at vide
Bismuthcarbonatoxid, 98,5% min. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050001
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11327528
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033216.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opacifier i røntgendiagnose, emaljefluxer, keramiske glasurer
Opacifier i røntgendiagnostik, emaljefluxer, keramiske glasurerBismuthcarbonatoxid anvendes i keramiske glasurer og perlebelægninger på plast. Det bruges også som antacida og anti-diarré i medicinsk kemi. Yderligere anvendes det som fyldstof i røntgenfaste katetre. Det er også ansat i fyrværkeri og til at lave Dragon's æg. Ud over dette er det lavet til nanorør-arrays, der udviser antibakterielle egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5892-10-4
Molekylær formel CBi2O5
Molekylvægt (g/mol) 509.97
MDL nummer MFCD00010877
InChI nøgle MGLUJXPJRXTKJM-UHFFFAOYSA-L
Synonym bismuth subcarbonate, basic bismuth carbonate, dibismuth carbonate dioxide, bismuth oxycarbonate, bismuth iii carbonate, 2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, 1,3,5-trioxo, bismuth carbonate oxide bi2 co3 o2, 1,3,5-trioxo-2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, bismuthyl carbonate, bismuth carbonate oxide
PubChem CID 16683095
ChEBI CHEBI:31291
IUPAC navn bis(oxobismuthanyl)carbonat
SMIL C(=O)(O[Bi]=O)O[Bi]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth carbonate oxide
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Merck Index 14,1282
Opløselighedsinformation Practically insoluble in water,alcohol; Soluble in nitric acid,hydrochloric acid,concentrated acetic acid;Soluble in mineral acid and glacial acetic acid; Insoluble in water.
Formel vægt 509.97
Procent renhed ≤98.5%
Tæthed 6.86 g/mL