Få mere at vide
Bismuth aluminum oxide hydrate, 95.5%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7051070
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 11343978
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040393.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00798526
Synonym Aluminum bismuth oxide hydrate; Bismuth aluminate hydrate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth aluminum oxide hydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water; Soluble in nitric acid; Typical tap density 0;69g/cm3
Formel vægt 771.84 (Anhydrous)
Procent renhed 95.5%