Få mere at vide
Bismuth aluminum oxide hydrate, 95.5%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11343978
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11343978 50 g 50g
11323978 250 g 250g
11333978 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11343978 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040393.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00798526
Synonym Aluminum bismuth oxide hydrate; Bismuth aluminate hydrate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth aluminum oxide hydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water; Soluble in nitric acid; Typical tap density 0;69g/cm3
Formel vægt 771.84 (Anhydrous)
Procent renhed 95.5%