Få mere at vide
Bismut, AAS standardløsning, Specpure™ Bi 1000 μg/ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth |
| Damptryk | 17 mm Hg ved 20 °C |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| Type | Analytical Standard |
| Mængde | 100 mL |
| Grad | AAS standard |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Nitric acid: 5%; Bismuth: 0.1%; Water: 94.9% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Bismuth, AAS standard solution, Specpure, Bi 1000µg/ml
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid