Få mere at vide
Bismuth, 99,5%, pulver, -100 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10721365 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10721365 500 g 500g
10165520 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10721365 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 318095000
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-69-9
Molekylær formel Bi
Molekylvægt (g/mol) 208.98
MDL nummer MFCD00134033
InChI nøgle JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Synonym pieces, bismuth, elemental, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, rod, powder, unii-u015tt5i8h, iii ion, shot, elongated, needles
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
IUPAC navn vismut
SMIL [Bi]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth
Farve Sort
Navn note 99.5%
Smeltepunkt 271.0°C
Kogepunkt 1500.0°C
Tæthed 9.8000 g/mL
Mængde 500 g
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99.5%
Form Pulver
Lineær formel BI
Fieser 13,39
Merck Index 15, 1261
Formel vægt 208.98
Procent renhed 99.5%