Få mere at vide
Bismut 2-ethylhexanoatsyre
Artikelnummer. 15496965
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496965 5 g 5g
15406975 25 g 25g
15416975 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15496965 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045500.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 67874-71-9 | C24H48BiO6 | 641,622 g/mol
Bismuth 2-ethylhexanoat bruges som et industrielt smøremiddel, tørremiddel og polyurethankatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67874-71-9
Molekylær formel C24H48BiO6
Molekylvægt (g/mol) 641.622
MDL nummer MFCD00043803
InChI nøgle MWXWNYHYPMRCHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Ethylhexanoic acid bismuth salt
PubChem CID 131857451
IUPAC navn bismuth;2-ethylhexansyre
SMIL CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.[Bi]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth 2-ethylhexanoate
Navn note I 2-ethylhexansyre
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 638.61
Procent renhed 92% (typisk)
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth 2-ethylhexanoate, typically 92%, in 2-ethylhexanoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.