Få mere at vide
Bismuth 2-ethylhexanoate acid
Artikelnummer. 15406975
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15406975 25 g 25g
15496965 5 g 5g
15416975 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15406975 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045500.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 67874-71-9 | C24H48BiO6 | 641.622 g/mol
Bismuth 2-ethylhexanoat bruges som et industrielt smøremiddel, tørremiddel og polyurethankatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67874-71-9
Molekylær formel C24H48BiO6
Molekylvægt (g/mol) 641.622
MDL nummer MFCD00043803
InChI nøgle MWXWNYHYPMRCHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Ethylhexanoic acid bismuth salt
PubChem CID 131857451
IUPAC navn bismuth;2-ethylhexansyre
SMIL CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.[Bi]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth 2-ethylhexanoate
Navn note In 2-ethylhexanoic acid
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 638.61
Procent renhed 92% (typically)
Fysisk form Væske