Få mere at vide
Bismuth 2-ethylhexanoat
Artikelnummer. 11374237
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11374237 25 g 25g
11354237 5 g 5g
11364237 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036710.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 67874-71-9 | C24H48BiO6 | 641,622 g/mol
Bismuth 2-ethylhexanoat bruges som industrielt smøre- og tørremiddel. Det bruges også til syntetisering af urethanskum, urethanbelægning og andre urethanprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67874-71-9
Molekylær formel C24H48BiO6
Molekylvægt (g/mol) 641.622
MDL nummer MFCD00043803
InChI nøgle MWXWNYHYPMRCHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Ethylhexanoic acid bismuth salt
PubChem CID 131857451
IUPAC navn bismuth;2-ethylhexansyre
SMIL CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.[Bi]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth 2-ethylhexanoate
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Ikke blandet med vand.
Formel vægt 638.61
Fysisk form Viskøs væske