Få mere at vide
Bismuth 2-ethylhexanoat, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Bismuth 2-ethylhexanoat bruges som industrielt smøre- og tørremiddel. Det bruges også til syntetisering af urethanskum, urethanbelægning og andre urethanprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bismuth 2-ethylhexanoate |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Not miscible with water. |
| Formel vægt | 638.61 |
| Fysisk form | Viskøs væske |
Sikkerhed og håndtering
- Bismuth 2-ethylhexanoate
- Advarsel
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Bismuth 2-ethylhexanoate