Få mere at vide
Bismuth 2-ethylhexanoate, 99.99+%, 70% w/v in xylene, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11344268
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11344268 5 g 5g
11324268 25 g 25g
11334268 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11344268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041521.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67874-71-9
Molekylær formel C24H48BiO6
Molekylvægt (g/mol) 641.622
MDL nummer MFCD00043803
InChI nøgle MWXWNYHYPMRCHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Ethylhexanoic acid bismuth salt
PubChem CID 131857451
IUPAC navn bismuth;2-ethylhexanoic acid
SMIL CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.[Bi]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismuth 2-ethylhexanoate
Mængde 5 g
FN nummer UN1307
Formel vægt 638.61
Procent renhed ≥99.99%
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth 2-ethylhexanoate 70% w/v in xylene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.