Få mere at vide
Bismarck Brown Y
Artikelnummer. 11412668
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412668 100 g 100g
11402668 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11412668 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16674.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10114-58-6 | C18H20Cl2N8 | 419,314 g/mol
Plasmafarvning til muciner, brusk- og bægerceller. Bismarck Brown Y bruges til farvning af mucin-, brusk- og bægerceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Plasmafarvning til muciner, brusk
- og bægerceller. Bismarck Brown Y bruges til farvning af mucin-, brusk- og bægerceller.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i ethanol og cellosolve. Uopløseligt i acetone, carbontetrachlorid og benzen.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10114-58-6
Molekylær formel C18H20Cl2N8
Molekylvægt (g/mol) 419.314
MDL nummer MFCD00012977
InChI nøgle MCZVRBLCRZWFJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 21000
PubChem CID 82360
ChEBI CHEBI:53615
IUPAC navn 4-[[3-[(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]benzen-1,3-diamin;dihydrochlorid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2)N)N)N=NC3=C(C=C(C=C3)N)N.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismarck Brown Y
Merck Index 14,1253
Opløselighedsinformation Soluble in water; Slightly soluble in ethanol and cellosolve; Insoluble in acetone,carbon tetrachloride and benzene.
Formel vægt 419.32
Lugt Odorless
Mængde 100 g