Få mere at vide
Bismarck Brown Y
Beskrivelse
Plasmafarvning til muciner, brusk- og bægerceller. Bismarck Brown Y bruges til farvning af mucin-, brusk- og bægerceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- og bægerceller. Bismarck Brown Y bruges til farvning af mucin-, brusk- og bægerceller.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i ethanol og cellosolve. Uopløseligt i acetone, carbontetrachlorid og benzen.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bismarck Brown Y |
| Merck Index | 14,1253 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water; Slightly soluble in ethanol and cellosolve; Insoluble in acetone,carbon tetrachloride and benzene. |
| Formel vægt | 419.32 |
| Mængde | 25 g |
Sikkerhed og håndtering
- Bismark Brown Y
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Bismark Brown Y