Få mere at vide
Bismarck Brown R; MP Biomedicals
Artikelnummer. 11479001 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11479001 100 g
11469001 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479001 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215485880
Kemiske identifikatorer
CAS 5421-66-9
Molekylær formel C21H26Cl2N8
Molekylvægt (g/mol) 461.395
InChI nøgle WLKAMFOFXYCYDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 21010, Basic Brown 4
PubChem CID 79459
IUPAC navn 4-[[3-[(2,4-diamino-5-methylphenyl)diazenyl]-4-methylphenyl]diazenyl]-6-methylbenzen-1,3-diamin;dihydrochlorid
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)N=NC2=C(C=C(C(=C2)C)N)N)N=NC3=C(C=C(C(=C3)C)N)N.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismarck Brown R
Analyseprocentområde ∽ 60%
Formel vægt 461.4
Mængde 100 g