missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bismarck Brown R; MP Biomedicals

Artikelnummer. 11469001 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11469001 50 g
11479001 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11469001 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215485850

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kemiske identifikatorer

CAS 5421-66-9
Molekylær formel C21H26Cl2N8
Molekylvægt (g/mol) 461.395
InChI nøgle WLKAMFOFXYCYDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 21010, Basic Brown 4
PubChem CID 79459
IUPAC navn 4-[[3-[(2,4-diamino-5-methylphenyl)diazenyl]-4-methylphenyl]diazenyl]-6-methylbenzen-1,3-diamin;dihydrochlorid
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)N=NC2=C(C=C(C(=C2)C)N)N)N=NC3=C(C=C(C(=C3)C)N)N.Cl.Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bismarck Brown R
Analyseprocentområde ∽ 60%
Formel vægt 461.4
Mængde 50 g
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.