Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Bismarck Brown R
Artikelnummer. 15446569
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15446569 100 g 100g
15436569 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446569 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64757.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5421-66-9 | C21H26Cl2N8 | 461.395 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5421-66-9
Molekylær formel C21H26Cl2N8
Molekylvægt (g/mol) 461.395
MDL nummer MFCD00036386
InChI nøgle WLKAMFOFXYCYDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 21010; Basic Brown 4
PubChem CID 79459
IUPAC navn 4-[[3-[(2,4-diamino-5-methylphenyl)diazenyl]-4-methylphenyl]diazenyl]-6-methylbenzen-1,3-diamin;dihydrochlorid
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)N=NC2=C(C=C(C(=C2)C)N)N)N=NC3=C(C=C(C(=C3)C)N)N.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bismarck Brown R
Smeltepunkt 222°C (decomposition)
Beilstein 1829673
Formel vægt 461.39
Lugt Odorless
Farve Sort til Brun
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver