Få mere at vide
Bisindolylmaleimide I, MedChemExpress
Artikelnummer. 16443396
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16443396 25 mg -
16435898 10 mg -
16432047 50 mg 50mg
16428537 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16443396 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13867
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
MedChemExpress Bisindolylmaleimide I (GF109203X) is a highly selective, cell-permeable, and reversible protein kinase C (PKC) inhibitor with a Ki of 14 nM.
Bisindolylmaleimide I (GF109203X) is a highly selective, cell-permeable, and reversible protein kinase C (PKC) inhibitor with a Ki of 14 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bisindolylmaleimide I
CAS 133052-90-1
Farve Red
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H24N4O2
Mængde 25 mg
Synonym GF109203X Go 6850
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 32 mg/mL (77.58 mM)
SMIL O=C(C(C1=CN(CCCN(C)C)C2=C1C=CC=C2)=C3C4=CNC5=C4C=CC=C5)NC3=O
Molekylvægt (g/mol) 412.48
Formel vægt 412.48
Procent renhed 99.03%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease