Få mere at vide
Bisindolylmaleimid 1, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485649
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15485649 25 mg 25mg
15475649 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485649 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63401.MB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Meget potent og selektiv inhibitor af proteinkinase C
Bisindolylmaleimid bruges som en meget selektiv hæmmer af alle PKC-isoformer og let hæmmer af GSK-3, bruges til selektivt at sondere for PKC-medierede veje til transduktion af hormon-, cytokin- og vækstfaktorsignaler, meget potent og selektiv hæmmer af proteinkinase C.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Bisindolylmaleimid bruges som en meget selektiv hæmmer af alle PKC
isoformer og let hæmmer af GSK-3, bruges til selektivt at sondere for PKC-medierede veje til transduktion af hormon-, cytokin- og vækstfaktorsignaler, meget potent og selektiv inhibitor af proteinkinase C.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 133052-90-1
Molekylær formel C25H24N4O2
Molekylvægt (g/mol) 412.493
MDL nummer MFCD00236428
InChI nøgle QMGUOJYZJKLOLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bisindolylmaleimide i, unii-l79h6n0v6c, rbt205 inhibitor, gö 6850, bisindolylmaleimide i gf 109203x, bim-1, chembl7463, 2-1-3-dimethylaminopropyl indol-3-yl-3-indol-3-yl maleimide, 3-1-3-dimethylamino propyl-1h-indol-3-yl-4-1h-indol-3-yl-1h-pyrrole-2,5-dione
PubChem CID 2396
ChEBI CHEBI:41072
IUPAC navn 3-[1-[3-(dimethylamino)propyl]indol-3-yl]-4-(1H-indol-3-yl)pyrrol-2,5-dion
SMIL CN(C)CCCN1C=C(C2=CC=CC=C21)C3=C(C(=O)NC3=O)C4=CNC5=CC=CC=C54
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bisindolylmaleimide 1
Farve Orange
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 412.48
Fysisk form Krystallinsk pulver