missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bisdionin C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bisdionin C |
| CAS | 74857-22-0 |
| Molekylær formel | C17H20N8O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,1'-(1,3-Propanediyl)bis[3,7-dihydro-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione], 1,1'-Trimethylenedi-theobromine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N8O4/c1-20-8-18-12-10(20)14(26)24(16(28)22(12)3)6-5-7-25-15(27)11-13(19-9-21(11)2)23(4)17(25)29/h8-9H,5-7H2,1-4H3 |
| SMIL | O=C(N1CCCN2C(N(C)C3=C(N(C)C=N3)C2=O)=O)N(C)C4=C(N(C)C=N4)C1=O |
| IUPAC navn | 1-[3-(3,7-dimethyl-2,6-dioxopurin-1-yl)propyl]-3,7-dimethylpurine-2,6-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 400.39 |
| Formel vægt | 400.1608 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?