Få mere at vide
Bisdemethoxycurcumin, TRC
Artikelnummer. 30137535
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137535 50 mg
30132790 1 g
17967184 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137535 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB42580550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24939-16-0
Molekylær formel C19 H16 O4
Molekylvægt (g/mol) 308.33
Synonym Bisdesmethoxycurcumin
IUPAC navn 1,7-bis(4-hydroxyphenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion
SMIL Oc1ccc(C=CC(=O)CC(=O)C=Cc2ccc(O)cc2)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bisdesmethoxycurcumin
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H16O4/c20-16-7-1-14(2-8-16)5-11-18(22)13-19(23)12-6-15-3-9-17(21)10-4-15/h1-12,20-21H,13H2
Formel vægt 308.1049