missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Biscarfentrazone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bipyrazone |
| CAS | 1622908-18-2 |
| Molekylær formel | C20 H19 F3 N4 O5 S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1,3-Dimethyl-4-[2-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)benzoyl]-1H-pyrazol-5-yl 1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate, 1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 1,3-dimethyl-4-[2-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)benzoyl]-1H-pyrazol-5-yl ester, Bipyrazone |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19F3N4O5S/c1-10-14(9-26(3)24-10)19(29)32-18-16(11(2)25-27(18)4)17(28)13-7-6-12(20(21,22)23)8-15(13)33(5,30)31/h6-9H,1-5H3 |
| SMIL | Cc1nn(C)cc1C(=O)Oc2c(C(=O)c3ccc(cc3S(=O)(=O)C)C(F)(F)F)c(C)nn2C |
| IUPAC navn | [2,5-dimethyl-4-[2-methylsulfonyl-4-(trifluoromethyl)benzoyl]pyrazol-3-yl] 1,3-dimethylpyrazole-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 484.45 |
| Formel vægt | 484.1028 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?