missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Biscarfentrazone, TRC

Artikelnummer. 30345878
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30345878 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30345878 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB16229025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bipyrazone
CAS 1622908-18-2
Molekylær formel C20 H19 F3 N4 O5 S
Mængde 25 mg
Synonym 1,3-Dimethyl-4-[2-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)benzoyl]-1H-pyrazol-5-yl 1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate, 1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 1,3-dimethyl-4-[2-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)benzoyl]-1H-pyrazol-5-yl ester, Bipyrazone
InChI formel InChI=1S/C20H19F3N4O5S/c1-10-14(9-26(3)24-10)19(29)32-18-16(11(2)25-27(18)4)17(28)13-7-6-12(20(21,22)23)8-15(13)33(5,30)31/h6-9H,1-5H3
SMIL Cc1nn(C)cc1C(=O)Oc2c(C(=O)c3ccc(cc3S(=O)(=O)C)C(F)(F)F)c(C)nn2C
IUPAC navn [2,5-dimethyl-4-[2-methylsulfonyl-4-(trifluoromethyl)benzoyl]pyrazol-3-yl] 1,3-dimethylpyrazole-4-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 484.45
Formel vægt 484.1028
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.