missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Biscarbofuran Sulfide, TRC

Artikelnummer. 30341418
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30341418 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30341418 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB50600050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Biscarbofuran Sulfide
CAS 50673-14-8
Molekylær formel C24 H28 N2 O6 S
Mængde 50 mg
Synonym Carbosulfan Impurity B
InChI formel InChI=1S/C24H28N2O6S/c1-23(2)13-15-9-7-11-17(19(15)31-23)29-21(27)25(5)33-26(6)22(28)30-18-12-8-10-16-14-24(3,4)32-20(16)18/h7-12H,13-14H2,1-6H3
SMIL CN(SN(C)C(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12)C(=O)Oc3cccc4CC(C)(C)Oc34
IUPAC navn (2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-yl) N-[(2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-yl)oxycarbonyl-methylamino]sulfanyl-N-methylcarbamate
Molekylvægt (g/mol) 472.554
Formel vægt 472.167
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.