missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bisaryl Naratriptan Impurity (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Bis-[3-(1-methylpiperidin-4-yl)-1H-indol-5-yl]ethanesulfonic Acid Methylamide |
| CAS | 1346604-16-7 |
| Molekylær formel | C31H41N5O2S |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | Naratriptan impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C31H41N5O2S/c1-32-39(37,38)20-29(23-4-6-30-25(16-23)27(18-33-30)21-8-12-35(2)13-9-21)24-5-7-31-26(17-24)28(19-34-31)22-10-14-36(3)15-11-22/h4-7,16-19,21-22,29,32-34H,8-15,20H2,1-3H3 |
| SMIL | CNS(=O)(=O)CC(c1ccc2[nH]cc(C3CCN(C)CC3)c2c1)c4ccc5[nH]cc(C6CCN(C)CC6)c5c4 |
| IUPAC navn | N-methyl-2,2-bis[3-(1-methylpiperidin-4-yl)-1H-indol-5-yl]ethanesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 547.75 |
| Formel vægt | 547.2981 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?