missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bisantrene, MedChemExpress

Artikelnummer. 16409756
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16409756

Brand: Medchem Express HY100875

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Bisantrene is a highly effective antitumor drug, targets eukaryotic type II topoisomerases.

Bisantrene is a highly effective antitumor drug, targets eukaryotic type II topoisomerases.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bisantrene
Fysisk form Solid
CAS 78186-34-2
Farve Yellow
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H22N8
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym CL216942
Opløselighedsinformation DMSO : 1 mg/mL (2.51 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.25 mM; ultrasonic and warming and heat to 50°C)
SMIL C12=CC=CC=C1C(/C=N/NC3=NCCN3)=C4C(C=CC=C4)=C2/C=N/NC5=NCCN5
Molekylvægt (g/mol) 398.46
Formel vægt 398.46
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.