Få mere at vide
Bisacodyl, Mikromol™
Artikelnummer. 17912666
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17912666 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17912666 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0031.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Bisacodyl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bisacodyl
CAS 603-50-9
Analyt- eller komponentnavne Bisacodyl
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H19 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4,4'-(2-Pyridinylmethylene)bisphenol 1,1'-diacetate, 4,4'-(2-Pyridinylmethylene)bisphenol diacetate (ester), 4,4'-(2-Pyridylmethylene)diphenol diacetate (ester), 4,4'-(2-Pyridylmethylene)diphenol diacetate, Bicol, Bis(p-acetoxyphenyl)-2-pyridylmethane, Bisacodyl, Brocalax, Broxalax, Contralax, Correctol Caplets, Correctol Tablets, DAMP, Dulcolan, Dulcolax, Durolax, Endokolat, Eulaxan, Feen-a-Mint Tablets, Fenilaxan, Godalax, Hillcolax, Ivilax, LA96a, Laco, Laxadin, Laxanin N, Laxans, Laxine, Laxorex, NSC 614826, Neolax, Nigalax, Perilax, Prepacol, Pyrilax, SK-Bisacodyl, Sanvacual, Stadalax, Telemin, Theralax, Ulcol, Videx, Zetrax
InChI formel InChI=1S/C22H19NO4/c1-15(24)26-19-10-6-17(7-11-19)22(21-5-3-4-14-23-21)18-8-12-20(13-9-18)27-16(2)25/h3-14,22H,1-2H3
SMIL CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OC(=O)C)cc2)c3ccccn3
IUPAC navn [4-[(4-acetyloxyphenyl)-pyridin-2-ylmethyl]phenyl] acetat
Molekylvægt (g/mol) 361.39
Mængde 500 mg
Formel vægt 361,1314 g/mol