Få mere at vide
Bisacodyl 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315714
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315714 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315714 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10645000AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bisacodyl
CAS 603-50-9
Analyt- eller komponentnavne Bisacodyl
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H19 N O4
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4,4'-(2-Pyridinylmethylene)bisphenol 1,1'-diacetate, 4,4'-(2-Pyridinylmethylene)bisphenol diacetate (ester), 4,4'-(2-Pyridylmethylene)diphenol diacetate (ester), 4,4'-(2-Pyridylmethylene)diphenol diacetate, Bicol, Bis(p-acetoxyphenyl)-2-pyridylmethane, Bisacodyl, Brocalax, Broxalax, Contralax, Correctol Caplets, Correctol Tablets, DAMP, Dulcolan, Dulcolax, Durolax, Endokolat, Eulaxan, Feen-a-Mint Tablets, Fenilaxan, Godalax, Hillcolax, Ivilax, LA96a, Laco, Laxadin, Laxanin N, Laxans, Laxine, Laxorex, NSC 614826, Neolax, Nigalax, Perilax, Prepacol, Pyrilax, SK-Bisacodyl, Sanvacual, Stadalax, Telemin, Theralax, Ulcol, Videx, Zetrax
InChI formel InChI=1S/C22H19NO4/c1-15(24)26-19-10-6-17(7-11-19)22(21-5-3-4-14-23-21)18-8-12-20(13-9-18)27-16(2)25/h3-14,22H,1-2H3
SMIL CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OC(=O)C)cc2)c3ccccn3
IUPAC navn [4-[(4-acetyloxyphenyl)-pyridin-2-ylmethyl]phenyl] acetat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 361.39
Mængde 1 ml
Formel vægt 361,1314 g/mol