Få mere at vide
Bisabolol Oxid B, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bisabolol Oxide B |
| CAS | 26184-88-3 |
| Molekylær formel | C15H26O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (2S,5S)-Tetrahydro-alpha,alpha,5-trimethyl-5-[(1S)-4-methyl-3-cyclohexen-1-yl]-2-furanmethanol, (-)-Bisabolol Oxide B, (-)-alpha-Bisabolol Oxide B, Bisabolol Oxide II, alpha-Bisabolol Oxide B |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26O2/c1-11-5-7-12(8-6-11)15(4)10-9-13(17-15)14(2,3)16/h5,12-13,16H,6-10H2,1-4H3/t12-,13+,15+/m1/s1 |
| SMIL | CC1=CC[C@H](CC1)[C@]2(C)CC[C@H](O2)C(C)(C)O |
| IUPAC navn | 2-[(2S,5S)-5-methyl-5-[(1S)-4-methylcyclohex-3-en-1-yl]oxolan-2-yl]propan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.37 |
| Formel vægt | 238.1933 |