Få mere at vide
α-Bisabolol 1000 μg/mL in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313085
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313085 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313085 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010039IP
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Bisabolol
CAS 515-69-5
Analyt- eller komponentnavne alpha-Bisabolol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H26 O
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-penten-1-yl)-, (αR,1R)-rel-, 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-pentenyl)-, (R*,R*)-, 3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-pentenyl)-, (αR,1R)-rel- (9CI), 5-Hepten-2-ol, 6-methyl-2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)- (6CI,7CI,8CI), rel-(αR,1R)-α,4-Dimethyl-α-(4-methyl-3-penten-1-yl)-3-cyclohexene-1-methanol, (±)-α-Bisabolol, Bisabolol, Camilol, Dragosantol, Dragosantol 100, Hydagen B, dl-α-Bisabolol, α-Bisabolol
InChI formel InChI=1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
SMIL CC(=CCC[C@](C)(O)[C@H]1CCC(=CC1)C)C
IUPAC navn (2S)-6-methyl-2-[(1S)-4-methylcyclohex-3-en-1-yl]hept-5-en-2-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Isopropanol
Molekylvægt (g/mol) 222.37
Mængde 1 ml
Formel vægt 222.1984 g/mol