Få mere at vide
Bisabolene, mixture of isomers
Artikelnummer. 11472998
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472998 10 g 10g
11482998 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11472998 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18724.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 495-62-5 | C15H24 | 204.357 g/mol
Den finder anvendelse i kunstig olie af bergamot, myrra og citron og er et glimrende fikseringsmiddel til nerolibaser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse Den finder anvendelse i kunstig olie af bergamot, myrra og citron og er et fremragende fikseringsmiddel
til nerolibaser.
Opløselighed Opløseligt i alkohol,
vand, (0,008994 mg/L @ 25 C (°est)).
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 495-62-5
Molekylær formel C15H24
Molekylvægt (g/mol) 204.357
MDL nummer MFCD00129080
InChI nøgle XBGUIVFBMBVUEG-CCEZHUSRSA-N
Synonym e-gamma-bisabolene, unii-l8m7r52o3b, cyclohexene, 4-1,5-dimethyl-4-hexenylidene-1-methyl-, e, 1e-bisabola-1 10 ,4,7 11-triene 4e-4-1,5-dimethylhex-4-en-1-ylidene-1-methylcyclohexene, gamma-bisabolene, e, gamma-bisabolene, 4e, cyclohexene, 4-1,5-dimethyl-4-hexenylidene-1-methyl-, 4e, .gamma.-bisabolene, e gamma-bisabolene, 1-methyl-4-6-methylhept-5-en-2-ylidene cyclohex-1-ene
PubChem CID 3033866
ChEBI CHEBI:49238
IUPAC navn (4Z)-1-methyl-4-(6-methylhept-5-en-2-yliden)cyclohexen
SMIL CC1=CCC(=C(C)CCC=C(C)C)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bisabolene
Navn note mixture of isomers
Tæthed 0.89
Brydningsindeks 1.494
Mængde 10 g
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,water,(0.008994mg/L @ 25°C (est)).
Formel vægt 204.36