Få mere at vide
Bis(vinylsulfonylmethyl) Ether, TRC
Artikelnummer. 30344385
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30344385 2.5 g 2.5g
1 options
Product Code. 30344385 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB5638982.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Bis(vinylsulfonylmethyl) Ether
CAS 26750-50-5
Molekylær formel C6H10O5S2
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C6H10O5S2/c1-3-12(7,8)5-11-6-13(9,10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
SMIL C=CS(=O)(=O)COCS(=O)(=O)C=C
IUPAC navn 1-(ethenylsulfonylmethoxymethylsulfonyl)ethene
Molekylvægt (g/mol) 226.27
Formel vægt 225.997