Få mere at vide
BIS-TRIS, TRC
Artikelnummer. 30337679
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30337679 25 g
1 options
Artikelnummer. 30337679 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB59176325G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BIS-TRIS
CAS 6976-37-0
Molekylær formel C8H19NO5
Mængde 25 g
Synonym Bis-(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methane
SMIL OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
Molekylvægt (g/mol) 209.24
Formel vægt 209.1263