Få mere at vide
BIS-TRIS, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BIS-TRIS |
| CAS | 6976-37-0 |
| Molekylær formel | C8H19NO5 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Bis-(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methane |
| SMIL | OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.24 |
| Formel vægt | 209.1263 |