Få mere at vide
BIS-TRIS, TRC
Artikelnummer. 30348600
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30348600 5 g
1 options
Artikelnummer. 30348600 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5917635G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BIS-TRIS
CAS 6976-37-0
Molekylær formel C8H19NO5
Mængde 5 g
Synonym Bis-(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methane
SMIL OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
Molekylvægt (g/mol) 209.24
Formel vægt 209.1263