Få mere at vide
Melford bis-TRIS Propan
Artikelnummer. 30018129
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018129 500 g
30018128 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018129 Leverandør Melford Leverandørnr. B78000500.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • Stofnavn: 1,3-bis (TRIS(hydroxymethyl)methylamino)propan
  • CAS-nummer: 64431-96-5
  • Molekylformel:C11H26N2O6​​
  • Molekylvægt: 282,3
Tekniske data
CAS 64431-96-5
Mængde 500 g
Molekylær formel C11H26N2O6