Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals BIS-TRIS propan, 0,2 M bufferopløsning, pH 8,5
Artikelnummer. 15434479
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15434479 100 mL 100ml
15444479 250 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434479 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62012.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 64431-96-5 | C11H26N2O6 | 282,337 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64431-96-5
Molekylær formel C11H26N2O6
Molekylvægt (g/mol) 282.337
MDL nummer MFCD00004689
InChI nøgle HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 125132
ChEBI CHEBI:40947
IUPAC navn 2-[3-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]propylamino]-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(CNC(CO)(CO)CO)CNC(CO)(CO)CO
Specifications
Kemisk navn eller materiale BIS-TRIS propane buffer soln.
Koncentration 0.2 M
pH 8.5
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL