Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals BIS-TRIS propan, 0,2 M bufferopløsning, pH 6,5
Artikelnummer. 15484749
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15484749 250 mL 250ml
15474749 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484749 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62354.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1111.80 DKK
    906.65 DKK / 250ml
    Spare 205.15 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 64431-96-5 | C11H26N2O6 | 282,337 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64431-96-5
Molekylær formel C11H26N2O6
Molekylvægt (g/mol) 282.337
MDL nummer MFCD00004689
InChI nøgle HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 125132
ChEBI CHEBI:40947
IUPAC navn 2-[3-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]propylamino]-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(CNC(CO)(CO)CO)CNC(CO)(CO)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BIS-TRIS propane buffer soln.
Koncentration 0.2 M
pH 6.5
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL