Få mere at vide
Bis-Tris, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10041463
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10041463 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10041463 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP301100
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Almindelig anvendt buffermiddel
Denne biologiske buffer har et anvendeligt pH-område på 5,8 til 7,2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Bis-Tris
CAS 6976-37-0
Smeltepunkt 103 °C
Farve Hvid
pH 8,8 til 9,6
Fysisk form Pulver eller fast form
Mængde 100 g
Analyseprocentområde ≥99 %
Identifikation Beståelsesprøve
Molekylær formel C8H19NO5
Lineær formel (HOCH2CH2)2NC(CH2OH)3
Emballage Poly flaske
Damptryk Ubetydeligt
Synonym 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2?,2?-nitrilotriethanol, 2, 2-Bis(hydroxymethyl)-2, 2?, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane
InChI nøgle OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
IUPAC navn 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 209.242
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
Formel vægt 209.24
Procent renhed ≥99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H290-Kan ætse metaller.
Precautionary Statement
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.